Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307298-1G
OR307298-250MG
APOSOR307298-1GEA
87
CHF
APOSOR307298-1G
APOSOR307298-250MG
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅BrN₂O₃ MW: 291,142 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30721067 CAS-Nummer: 1639858-78-8 |