4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Diiodo-5-methyl-1H-pyrazole
OR307291-1G OR307291-5G
APOSOR307291-1GEA 41.8 CHF
APOSOR307291-1G APOSOR307291-5G
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₄I₂N₂
MW: 333,897 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20484310
CAS-Nummer: 6715-87-3