3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307290-1G OR307290-250MG
APOSOR307290-1GEA 87 CHF
APOSOR307290-1G APOSOR307290-250MG
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₀BrN₃O₃
MW: 264,077 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30721068
CAS-Nummer: 1639858-77-7