Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307287-1G
OR307287-250MG
OR307287-5G
APOSOR307287-1GEA
340
CHF
APOSOR307287-1G
APOSOR307287-250MG
APOSOR307287-5G
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₆Br₂N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22372689 CAS-Nummer: 1017802-86-6 |