4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307260-1G OR307260-250MG OR307260-5G
APOSOR307260-1GEA 269 CHF
APOSOR307260-1G APOSOR307260-250MG APOSOR307260-5G
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂BrIN₂
MW: 272.87 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28975225
CAS-Nummer: 27258-14-6