1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR307245-1G
OR307245-250MG
APOSOR307245-1GEA
688
CHF
APOSOR307245-1G
APOSOR307245-250MG
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Formel:
C₉H₉Cl Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD15527175 CAS-Nummer: 10292-67-8 |