1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307196-1G
OR307196-5G
OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA
254
CHF
APOSOR307196-1G
APOSOR307196-5G
APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Formel:
C₉H₉Br MW: 197,072 g/mol Siedepunkt: 110…113 °C (18 mm Hg) Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD11109720 CAS-Nummer: 57807-28-0 |