1-Benzofuran-7-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307184-1G
OR307184-250MG
APOSOR307184-1GEA
358
CHF
APOSOR307184-1G
APOSOR307184-250MG
1-Benzofuran-7-ylmethanol
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Formel:
C₉H₈O₂ MW: 148,159 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19441765 CAS-Nummer: 209256-55-3 |