3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307176-1G OR307176-5G
APOSOR307176-1GEA 184 CHF
APOSOR307176-1G APOSOR307176-5G
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁BrN₂O
MW: 219,079 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25976501
CAS-Nummer: 880767-18-0