1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307174-1G OR307174-5G
APOSOR307174-1GEA 61 CHF
APOSOR307174-1G APOSOR307174-5G
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Formel: C₄H₄N₂O·ClH
MW: 132,548 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09759205
CAS-Nummer: 1197230-88-8