1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(1-Ethoxy-ethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
OR307170-1G OR307170-25G OR307170-5G
APOSOR307170-1GEA 52.2 CHF
APOSOR307170-1G APOSOR307170-25G APOSOR307170-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁IN₂O
MW: 266,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22123601
CAS-Nummer: 575452-22-1