4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-(1-ethoxy-ethyl)-1H-pyrazole
OR307168-1G OR307168-250MG
APOSOR307168-1GEA 163 CHF
APOSOR307168-1G APOSOR307168-250MG
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁BrN₂O
MW: 219,079 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22543653
CAS-Nummer: 1024120-52-2