tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307167-1G OR307167-5G
APOSOR307167-1GEA 68 CHF
APOSOR307167-1G APOSOR307167-5G
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247,089 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25976492
CAS-Nummer: 1448855-35-3