Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)-3-iodo-1H-pyrazole
OR307164-1G OR307164-250MG OR307164-5G
APOSOR307164-1GEA 80.1 CHF
APOSOR307164-1G APOSOR307164-250MG APOSOR307164-5G
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇IN₂O₂
MW: 266,036 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18072591
CAS-Nummer: 827316-43-8