3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307163-1G OR307163-250MG
APOSOR307163-1GEA 335 CHF
APOSOR307163-1G APOSOR307163-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂IN₃O₂
MW: 238,971 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25976491
CAS-Nummer: 1395443-08-9