3-Cyclopropylisonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
OR306658-1G
OR306658-250MG
APOSOR306658-1GEA
690
CHF
APOSOR306658-1G
APOSOR306658-250MG
3-Cyclopropylisonicotinic acid
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Formel:
C₉H₉NO₂ MW: 163,173 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18261166 CAS-Nummer: 1256785-01-9 |