6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR306620-1G
OR306620-100MG
OR306620-250MG
APOSOR306620-1GEA
464
CHF
APOSOR306620-1G
APOSOR306620-100MG
APOSOR306620-250MG
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
6-Cyclopropylnicotinic acid
Formel:
C₉H₉NO₂ MW: 163.173 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18255573 CAS-Nummer: 75893-75-3 |