4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR306606-1G
OR306606-250MG
OR306606-5G
APOSOR306606-1GEA
690
CHF
APOSOR306606-1G
APOSOR306606-250MG
APOSOR306606-5G
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel:
C₈H₁₀N₂ MW: 134,178 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22379683 CAS-Nummer: 1365763-16-1 |