4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30658-1G OR30658-250MG
APOSOR30658-1GEA 114 CHF
APOSOR30658-1G APOSOR30658-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄Cl₂N₄
MW: 203,029 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09750213
CAS-Nummer: 98141-42-5