5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
OR306261-1G OR306261-5G
APOSOR306261-1GEA 332 CHF
APOSOR306261-1G APOSOR306261-5G
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₉N₃
MW: 111,145 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Melting Pt: 168…170 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059942
CAS-Nummer: 3524-49-0