8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30605-1G OR30605-250MG
APOSOR30605-1GEA 446 CHF
APOSOR30605-1G APOSOR30605-250MG
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Formel: C₇H₄BrN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834590
CAS-Nummer: 929074-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III