3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR306025-1G
OR306025-250MG
APOSOR306025-1GEA
1090
CHF
APOSOR306025-1G
APOSOR306025-250MG
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₃ClO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16308461 CAS-Nummer: 91427-34-8 |