3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30583-1G OR30583-250MG
APOSOR30583-1GEA 522 CHF
APOSOR30583-1G APOSOR30583-250MG
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₄BrNS
MW: 214.082 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11869741
CAS-Nummer: 94191-12-5