3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Thieno[3,2-c]pyridin-3-amine, 3-Amino-5-azabenzo[b]thiophene
OR30578-1G OR30578-250MG
APOSOR30578-1GEA 439 CHF
APOSOR30578-1G APOSOR30578-250MG
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₆N₂S
MW: 150.201 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11869738
CAS-Nummer: 1159511-16-6