Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR30574-1G OR30574-250MG
APOSOR30574-1GEA 88.9 CHF
APOSOR30574-1G APOSOR30574-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Thieno[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅NS
MW: 135,186 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631145
CAS-Nummer: 272-23-1