6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR30570-1G OR30570-100MG OR30570-250MG
APOSOR30570-1GEA 502 CHF
APOSOR30570-1G APOSOR30570-100MG APOSOR30570-250MG
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formel: C₁₀H₈BrN·BrH
MW: 302,993 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12022337
CAS-Nummer: 188861-57-6