6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(Isoquinolin-6-yl)methanol, 6-(Hydroxymethyl)-2-azanaphthalene, Isoquinolin-6-ylmethanol
OR30565-1G
OR30565-250MG
APOSOR30565-1GEA
429
CHF
APOSOR30565-1G
APOSOR30565-250MG
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159,185 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11226912 CAS-Nummer: 188861-59-8 |