1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
Lieferant: Apollo Scientific
OR305637-250MG OR305637-1G
APOSOR305637-250MGEA 158 CHF
APOSOR305637-250MG APOSOR305637-1G
1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
1H-Indol-3-ylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
MW: 160,966 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094806
CAS-Nummer: 741253-05-4