1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305630-1G OR305630-250MG
APOSOR305630-1GEA 308 CHF
APOSOR305630-1G APOSOR305630-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Formel: C₇H₄N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999197
CAS-Nummer: 5654-95-5