2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305601-1G OR305601-250MG
APOSOR305601-1GEA 564 CHF
APOSOR305601-1G APOSOR305601-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₈N₂
MW: 120,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18382584
CAS-Nummer: 23596-28-3