5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305534-1G OR305534-250MG OR305534-5G
APOSOR305534-1GEA 81.9 CHF
APOSOR305534-1G APOSOR305534-250MG APOSOR305534-5G
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Formel: C₆H₅BrO₃
MW: 205.006 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22555992
CAS-Nummer: 16492-75-4