6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR305514-250MG OR305514-1G OR305514-5G
APOSOR305514-250MGEA 136 CHF
APOSOR305514-250MG APOSOR305514-1G APOSOR305514-5G
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689251
CAS-Nummer: 1305208-02-9