Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR305451-250MG OR305451-100MG OR305451-1G
APOSOR305451-250MGEA 240 CHF
APOSOR305451-250MG APOSOR305451-100MG APOSOR305451-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,135 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176749
CAS-Nummer: 896139-85-8