4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30542-1G OR30542-250MG
APOSOR30542-1GEA 136 CHF
APOSOR30542-1G APOSOR30542-250MG
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00128202
CAS-Nummer: 25902-86-7