3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Pyridinemethanethiol, 3-(Mercaptomethyl)pyridine, (Pyridin-3-yl)methanethiol
OR305406-1G OR305406-250MG
APOSOR305406-1GEA 898 CHF
APOSOR305406-1G APOSOR305406-250MG
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
3-(Sulphanylmethyl)pyridine
Formel: C₆H₇NS
MW: 125.191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01691719
CAS-Nummer: 17617-05-9