6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-7-azaindazole
OR305400-250MG OR305400-1G
APOSOR305400-250MGEA 119 CHF
APOSOR305400-250MG APOSOR305400-1G
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13178164
CAS-Nummer: 934560-92-6