6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305394-1G
OR305394-10G
OR305394-5G
APOSOR305394-1GEA
36.7
CHF
APOSOR305394-1G
APOSOR305394-10G
APOSOR305394-5G
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel:
C₇H₈N₄ MW: 148,165 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00456552 CAS-Nummer: 79173-38-9 |