6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR305313-250MG
OR305313-1G
APOSOR305313-250MGEA
328
CHF
APOSOR305313-250MG
APOSOR305313-1G
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186,207 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00092712 CAS-Nummer: 6315-19-1 |