3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Carboxy-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR305191-1G OR305191-250MG
APOSOR305191-1GEA 358 CHF
APOSOR305191-1G APOSOR305191-250MG
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06254751
CAS-Nummer: 24638-31-1