Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305115-1G OR305115-250MG
APOSOR305115-1GEA 50.6 CHF
APOSOR305115-1G APOSOR305115-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255.068 g/mol
Melting Pt: 148…153 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09749941
CAS-Nummer: 1000342-30-2