4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305098-100MG OR305098-250MG OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA 87 CHF
APOSOR305098-100MG APOSOR305098-250MG APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Melting Pt: 176…177 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176960
CAS-Nummer: 16640-87-2