5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305083-1G OR305083-250MG
APOSOR305083-1GEA 250 CHF
APOSOR305083-1G APOSOR305083-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781535
CAS-Nummer: 102735-84-2