Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 6-iodo-o-toluate, 3-Iodo-2-(methoxycarbonyl)toluene
OR305011-1G
OR305011-250MG
OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA
34.8
CHF
APOSOR305011-1G
APOSOR305011-250MG
APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉IO₂ MW: 276,071 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08061917 CAS-Nummer: 103440-55-7 |