1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304440-1G OR304440-5G
APOSOR304440-1GEA 518 CHF
APOSOR304440-1G APOSOR304440-5G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30471614
CAS-Nummer: 1331825-49-0