Spiro[3.5]nonan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304405-1G
OR304405-5G
APOSOR304405-1GEA
520
CHF
APOSOR304405-1G
APOSOR304405-5G
Spiro[3.5]nonan-2-one
Spiro[3.5]nonan-2-one
Formel:
C₉H₁₄O MW: 138,207 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20483741 CAS-Nummer: 29800-56-4 |