2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304404-250MG OR304404-500MG
APOSOR304404-250MGEA 845 CHF
APOSOR304404-250MG APOSOR304404-500MG
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formel: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23378266
CAS-Nummer: 1422062-20-1