5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR304393-1G
OR304393-250MG
OR304393-500MG
APOSOR304393-1GEA
1520
CHF
APOSOR304393-1G
APOSOR304393-250MG
APOSOR304393-500MG
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Formel:
C₆H₅N₃ MW: 119,124 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30471638 CAS-Nummer: 2007921-31-3 |