5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304390-100MG OR304390-250MG OR304390-500MG
APOSOR304390-100MGEA 722 CHF
APOSOR304390-100MG APOSOR304390-250MG APOSOR304390-500MG
5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,559 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28501850
CAS-Nummer: 104566-45-2