5-Chloropyridazin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR304389-1G OR304389-250MG
APOSOR304389-1GEA 595 CHF
APOSOR304389-1G APOSOR304389-250MG
5-Chloropyridazin-3-amine
5-Chloropyridazin-3-amine
Formel: C₄H₄ClN₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19214495
CAS-Nummer: 1314978-36-3