(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304388-100MG
OR304388-250MG
APOSOR304388-100MGEA
680
CHF
APOSOR304388-100MG
APOSOR304388-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₆H₉N₃·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29037452 CAS-Nummer: 1788054-82-9 |